Learn More
a-zingibereno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Zingiberene |
| CAS | 495-60-3 |
| Fórmula molecular | C15 H24 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 1,3-Cyclohexadiene','5-[(1S)-1,5-dimethyl-4-hexen-1-yl]-2-methyl-','(5R)-, 1,3-Cyclohexadiene','5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-2-methyl-','[S-(R*,S*)]-, 1,3-Cyclohexadiene','5-[(1S)-1,5-dimethyl-4-hexenyl]-2-methyl-','(5R)- (9CI), Zingiberene (7CI), (5R)-5-[(1S)-1,5-Dimethyl-4-hexen-1-yl]-2-methyl-1,3-cyclohexadiene, (-)-Zingiberene, l-Zingiberene, α-Sesquiphellandrene, α-Zingiberene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8-10,14-15H,5,7,11H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC=C(C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (5R)-2-metil-5-[(2S)-6-metilhept-5-en-2-il]ciclohexa-1,3-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1878 |