Learn More
a-sinensal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Sinensal |
| CAS | 17909-77-2 |
| Fórmula molecular | C15H22O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2E,6E,9E)-2,6,10-Trimethyl-2,6,9,11-dodecatetraenal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O/c1-5-13(2)8-6-9-14(3)10-7-11-15(4)12-16/h5,8-9,11-12H,1,6-7,10H2,2-4H3/b13-8+,14-9+,15-11+ |
| SMILES | C\C(=C/C\C=C(/C)\C=C)\CC\C=C(/C)\C=O |
| Nombre IUPAC | (2E,6E,9E)-2,6,10-trimetildodeca-2,6,9,11-tetraenal |
| Peso molecular (g/mol) | 218.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1671 |