Learn More
Thermo Scientific™ Medio A.R.I.A con 5 % de sangre de caballo
Descripción
Aísle bacterias anaerobias exigentes y no exigentes a partir de muestras clínicas en un plazo de 24 a 72 horas utilizando Thermo Scientific™ A.R.I.A™ (Agar de recuperación y aislamiento de anaerobios).
Fabricado con medios de cultivo deshidratados Thermo Scientific™ Oxoid™, A.R.I.A contiene el 5 % de sangre de caballo desfibrinada y peptonas, cuidadosamente seleccionados para potenciar la proliferación de bacterias anaerobias.
Los siguientes componentes se han añadido a la formulación para mejorar el rendimiento:
Los siguientes componentes se han añadido a la formulación para mejorar el rendimiento:
- El extracto de levadura proporciona una fuente de vitaminas, y hay presencia de almidón para absorber cualquier metabolito tóxico
- La L-cisteína está presente como un agente reductor y se ha demostrado que estimula el crecimiento de algunos anaerobios1
- La glucosa es el principal carbohidrato y también se añade piruvato sódico como fuente de energía para cocos asacarolíticos, como veillonella
- También se incluyen hemina y vitamina K como factores de crecimiento requeridos por muchas especies de bacterias2
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo rubí |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Medio A.R.I.A con 5 % de sangre de caballo |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 18,5-20,5 g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |