Learn More
Éster etílico del ácido a-(fenilmetileno)-1-naftalenacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 191021-89-3 |
| Fórmula molecular | C21H18O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O2/c1-2-23-21(22)20(15-16-9-4-3-5-10-16)19-14-8-12-17-11-6-7-13-18(17)19/h3-15H,2H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C3)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(naftalen-1-il)-3-fenilacrilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 302.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.13 |