Learn More
a-fenil-a-etilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Phenylbutanamide |
| CAS | 90-26-6 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2RS)-2-Phenylbutanamide, Benzeneacetamide','α-ethyl-, Butyramide','2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Ethylbenzeneacetamide, (±)-2-Phenylbutyramide, 2-Phenylbutanamide, 2-Phenylbutyramide, Eusterol, Geriapan, Geristerol, Hyposterol, Lipilisol, NSC 1861, Nivonorm, Normosterolo, Phenetamid, Phenetamide, Phenexan, Redusterol, Substerina, TH 4128, α-Ethyl-α-toluamide, α-Ethylphenylacetamide, α-Phenyl-α-ethylacetamide, α-Phenylbutyramide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12) |
| SMILES | CCC(C(=O)N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-Fenilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 163.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0997 |