Learn More
a-Phellandrene (grado técnico), TRC
Código de producto. 30137176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137176 5 g 5 g
30137339 25 g 25 g
17944585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2945635G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-83-2
Fórmula molecular C10 H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Sinónimo 1,3-Cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,5-diene (8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, (±)-α-Phellandrene, 5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene, 6-Isopropyl-3-methyl-1,3-Cyclohexadiene, Menthadiene, alpha-Phellandrene, α-Phellandrene
Nombre IUPAC 2-metil-5-propano-2-ilciclohexa-1,3-dieno
SMILES CC(C)C1CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Phellandrene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252