Learn More
Ácido a-oxobencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylpyruvic Acid |
| CAS | 156-06-9 |
| Fórmula molecular | C9 H8 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | α-oxo-Benzenepropanoic acid, 2-oxo-3-phenylpropanoic acid, Phenylpyroracemic acid, β-Phenylpyruvic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-oxo-3-fenil-propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0473 |