Learn More
a-Nicotinamida Mononucleótido (>85%), TRC
Código de producto. 30424543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424543 5 mg -
30413637 1 mg 1 miligramo
30410439 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN7512705MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7298-94-4
Fórmula molecular C11H15N2O8P
Peso molecular (g/mol) 334.22
Sinónimo alpha-NMN, 3-(Aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)pyridinium, ((2R,3S,4R,5S)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Hydrogen Phosphate
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5S)-5-(3-carbamoilpiridina-1-ium-1-il)-3,4-dihidroxioxilán-2-il]metilhidrohidrofosfato
SMILES NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Nicotinamide Mononucleotide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0566