Learn More
a-Naphtholphthalein, 0.1% (w/v) in 70% (v/v) Denatured Ethanol, Ricca
Descripción
- a-Naphtholphthalein, 0.1 w/v 1 L Poly natural
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 64-17-5, 7732-18-5, 67-63-0, 67-56-1, 596-01-0 |
| Grado | ACS Reagent |
| Envase | Natural Poly Container |
| Cantidad | 1 L |