Learn More
Clorhidrato de a-metilaminovalerofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentedrone (hydrochloride) |
| CAS | 879669-95-1 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | beta-Ethylmethcathinone Hydrochloride, Pentedrone Hydrochloride, a-Methylaminovalerophenone Hydrochloride, 2-(Methylamino)-1-phenyl-1-pentanone Hydrochloride, Pentedrone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-3-7-11(13-2)12(14)10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9,11,13H,3,7H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCC(NC)C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 227.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.1077 |