Learn More
a-metil-gamma-hidroxi-1,N2-propano-2'-desoxiguanosina (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Methyl-gamma-hydroxy-1,N2-propano-2'-deoxyguanosine(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 132014-87-0 |
| Fórmula molecular | C14H19N5O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one, α-Me-γ-OH-PdG, Cr-PdG, alpha-Methyl-gamma-hydroxy-1,N2-propano-2’-deoxyguanosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N5O5/c1-6-2-9(22)19-13(23)11-12(17-14(19)16-6)18(5-15-11)10-3-7(21)8(4-20)24-10/h5-10,20-22H,2-4H2,1H3,(H,16,17)/t6?,7-,8+,9?,10+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C2=C(NC3=NC(C)CC(O)N31)N([C@@H]4O[C@@H]([C@H](C4)O)CO)C=N2 |
| Nombre IUPAC | 8-hidroxi-3-((2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6-metil-4,6,7,8-tetrahidropirimido[1,2-a]purin-10(3H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 337.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.14 |