Learn More
Ácido a-metil-4-propilfenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 3585-47-5 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12(13)14/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-propilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 192.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.115 |