Learn More
a-Metil-1H-Indazol-4-metanamina, TRC
Código de producto. 30403783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403783 2.5 mg -
30396356 5 mg 5 miligramos
30398056 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI5056032.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159511-31-5
Fórmula molecular C9H11N3
Peso molecular (g/mol) 161.2
Nombre IUPAC 1-(1H-indazol-4-il)etanol
SMILES CC(N)c1cccc2[nH]ncc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-Methyl-1H-Indazole-4-methanamine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3/c1-6(10)7-3-2-4-9-8(7)5-11-12-9/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0953