Learn More
a-Isotipendilo, TRC
Código de producto. 30398608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398608 50 mg 50 miligramos
30405038 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI90275050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1225-60-1
Fórmula molecular C16 H19 N3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 321.87
Sinónimo 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,α-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), Andantol, Andanton, Isothipendyl hydrochloride, Isothipendyl monohydrochloride, NSC 169186, Nilergex, Theruhistin, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,α-trimethyl-, hydrochloride (1:1), Isothipendyl Hydrochloride
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina-10-ilpropano-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3cccnc13)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isothipendyl Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1066