Learn More
a-Ionol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30401723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401723 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30401723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7312855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Ionol (Technical Grade)
CAS 25312-34-9
Fórmula molecular C13H22O
Cantidad 5 g
Sinónimo (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol, (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol, (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
SMILES CC(O)\C=C\C1C(=CCCC1(C)C)C
Nombre IUPAC (E)-4-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-il)but-3-en-2-ol
Peso molecular (g/mol) 194.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1671