Learn More
a-Hidroxitrimetoprima (impureza), TRC
Código de producto. 30397684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30397684 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30397684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH971985250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol
CAS 29606-06-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H18 N4 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol, Trimethoprim Imp. C (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6,11,19H,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)C(O)c2cnc(N)nc2N
Nombre IUPAC (2,4-diaminopirimidin-5-il)-(3,4,5-trimetoxifenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 306.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1328
Porcentaje de pureza >95