Learn More
a-Hidroxi Metoprolol-d5 (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-hydroxy Metoprolol-d5 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1189934-03-9 |
| Fórmula molecular | C15 2H5 H20 N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-α-(methoxymethyl)-benzenemethan-ol-d5, H 119/66-d5, α-Hydroxymetoprolol-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO4/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3/h4-7,11,13,15-18H,8-10H2,1-3H3/i8D2,9D2,13D |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC(C)C)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(O)COC |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,3,3-pentadeuterio-1-[4-(1-hidroxi-2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 288.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.2097 |