Learn More
Cloruro de a-etilbencenoacetilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | alpha-Ethyl-benzeneacetyl Chloride |
| CAS | 36854-57-6 |
| Fórmula molecular | C10H11ClO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (±)-2-Phenylbutyric Chloride, (±)-alpha-Phenylbutyryl Chloride, 2-Phenylbutanoyl Chloride, 2-Phenylbutyryl Chloride, NSC 86133, alpha-Phenylbutyryl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(C(=O)Cl)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-fenilbutanoílo |
| Peso molecular (g/mol) | 182.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0498 |