Learn More
Clorhidrato de a-etilo 2C-D, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-ethyl 2C-D hydrochloride |
| CAS | 54690-19-6 |
| Fórmula molecular | C12 H21 N O2 . H Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | BL 3912, α-EH DOM, α-ET 2C-D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO2.ClH/c1-5-11(14)7-10-8-12(15-3)9(2)6-13(10)16-4;/h6,8,11H,5,7,14H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC(N)Cc1cc(OC)c(C)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 1-(2,5-dimetoxi-4-metil-fenil)butan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 259.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.1339 |