Learn More
Ácido a-(dibutilamino)-4-metoxi-bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(Dibutylamino)-4-methoxy-benzeneacetic Acid |
| CAS | 1489931-62-5 |
| Fórmula molecular | C17H27NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-6-12-18(13-7-5-2)16(17(19)20)14-8-10-15(21-3)11-9-14/h8-11,16H,4-7,12-13H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | CCCCN(CCCC)C(C(=O)O)c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(dibutilamino)-2-(4-metoxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 293.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.1991 |