Learn More
a-Desmetil Anastrozol (>90%), TRC
Código de producto. 30136817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136817 25 mg 25 miligramos
18043330 10 mg 10 miligramos
18080840 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29073025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215780-15-6
Fórmula molecular C16 H17 N5
Peso molecular (g/mol) 279.34
Sinónimo 1,3-Benzenediacetonitrile, α1,α1,α3-trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, α1,α1,α3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 2-[3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Nombre IUPAC 2-[3-(1-cianoetil)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanenitrilo
SMILES CC(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha1,alpha1,alpha3-Trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N5/c1-12(7-17)14-4-13(8-21-11-19-10-20-21)5-15(6-14)16(2,3)9-18/h4-6,10-12H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1484