Learn More
Sal disódica de aD-glucosa-1-fosfato tetrahidratada, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-D-Glucose-1-phosphate Disodium Salt Tetrahydrate |
| CAS | 150399-99-8 |
| Fórmula molecular | C6H11Na2O9P . 4H2O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13O9P.2Na.4H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;;;/m1....../s1 |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | fosfato disódico;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il];tetrahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 376.16 |