Learn More
R&D Systems™ a-Cyclodextrin
Código de producto. 18744374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18744374 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 18744374 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3180/1G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclic complexing agent
α-Cyclodextrin (α-CD) is a cylindrical oligosaccharide presenting a hydrophilic surface and a lipophilic cavity. α-Cyclodextrin can form inclusion complexes with a diverse range of hydrophobic compounds. These complexes increase the aqueous solubility, dissolution rate, and bioavailability of the guest compounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 10016-20-3
Cantidad 1 g
Línea de productos Tocris
Objetivo General Laboratory Research Reagent
Fórmula molecular C36H60O30
Pureza 0.98