Learn More
a-Bromovalerofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Bromovalerophenone |
| CAS | 49851-31-2 |
| Fórmula molecular | C11 H13 Br O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-phenylpentan-1-one, 2-Bromovalerophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-6-10(12)11(13)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(Br)C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-fenilpentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 241.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.015 |