Learn More
a-Bromostireno (~90%, ~1% Hidroquinona como estabilizador), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Bromostyrene |
| CAS | 98-81-7 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Br |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Styrene,, (1-Bromoethenyl)benzene, (1-Bromovinyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethene, 1-Bromo-1-phenylethylene, 1-Bromostyrene, 1-Phenylvinyl bromide, α-Bromostyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2 |
| SMILES | BrC(=C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromoetenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 183.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9731 |