Learn More
a-Bromopropiofenona, TRC
Código de producto. 30337380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30337380 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30337380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68669050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Bromopropiophenone
CAS 2114-00-3
Fórmula molecular C9H9BrO
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Bromo-1-phenyl-1-propanone, 1-Benzoyl-1-bromoethane, 1-Bromoethyl Phenyl Ketone, 2-Bromo-1-phenyl-1-propanone, dl-alpha-Bromopropiophenone, NSC 89689
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
SMILES CC(Br)C(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-fenilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 213.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.9837
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.