Learn More
a-Bromoacetosiringona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Bromoacetosyringone |
| CAS | 51149-28-1 |
| Fórmula molecular | C10H11BrO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-alpha-bromoacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrO4/c1-14-8-3-6(7(12)5-11)4-9(15-2)10(8)13/h3-4,13H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 275.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.9841 |