Learn More
a-amino-4-metoxi-a-metil-bencenopropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Amino-4-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanamide |
| CAS | 1343252-69-6 |
| Fórmula molecular | C11H16N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-11(13,10(12)14)7-8-3-5-9(15-2)6-4-8/h3-6H,7,13H2,1-2H3,(H2,12,14) |
| SMILES | COc1ccc(CC(C)(N)C(=O)N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-(4-metoxifenil)-2-metilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 208.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1212 |