Learn More
Ácido a-acetoxiacético, TRC
Código de producto. 30325253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30325253 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30325253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1641201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Acetoxyacetic Acid
CAS 13831-30-6
Fórmula molecular C4 H6 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(Acetyloxy)acetic Acid, (Acetyloxy)acetic Acid, Glycolic Acid Acetate, 2-Hydroxyacetic Acid Acetate, Acetoxyacetic Acid, Acetylglycolic Acid, NSC 72984, O-Acetylglycolic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC(=O)OCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-acetiloxiacético
Peso molecular (g/mol) 118.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0266