Learn More
Ácido a-acetoxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Acetoxyacetic Acid |
| CAS | 13831-30-6 |
| Fórmula molecular | C4 H6 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetyloxy)acetic Acid, (Acetyloxy)acetic Acid, Glycolic Acid Acetate, 2-Hydroxyacetic Acid Acetate, Acetoxyacetic Acid, Acetylglycolic Acid, NSC 72984, O-Acetylglycolic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O4/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetiloxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 118.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0266 |