Learn More
a,a'-[(metilimino)di-3,1-propanodiil]bis[3,4-dimetoxi-a-(1-metiletil)-bencenoacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30469451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30469451 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30469451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2086255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpha,Alpha'-[(Methylimino)di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-Alpha-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile
CAS 2086274-75-9
Fórmula molecular C33 H47 N3 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Verapamil Ep Impurity N
Fórmula InChI InChI=1S/C33H47N3O4/c1-24(2)32(22-34,26-12-14-28(37-6)30(20-26)39-8)16-10-18-36(5)19-11-17-33(23-35,25(3)4)27-13-15-29(38-7)31(21-27)40-9/h12-15,20-21,24-25H,10-11,16-19H2,1-9H3
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(CCCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)(C#N)C(C)C
Nombre IUPAC 5-[[4-ciano-4-(3,4-dimetoxifenil)-5-metil-hexil]-metil-amino]-2-(3,4-dimetoxifenil)-2-isopropil-pentanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 549.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.3567
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.