Learn More
a,a,a-trifluorotolueno, TRC
Código de producto. 30449645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449645 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 30449645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7935251L
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Fórmula molecular C7 H5 F3
Cantidad 1 L
Sinónimo Trifluoromethylbenzene, Benzene','(trifluoromethyl)-, Toluene','α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), Toluene','α-trifluoro- (3CI), (Trifluoromethyl)benzene, (1,1',1''-Trifluoromethyl)benzene, 1',1',1'-Trifluorotoluene, Benzenyl fluoride, Benzotrifluoride, Benzylidyne fluoride, NSC 8038, Oxsol 2000, Phenylfluoroform, Trifluoro(phenyl)methane, UN 238, α,α,α-Trifluorotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1ccccc1
Nombre IUPAC Trifluorometilbenceno
Peso molecular (g/mol) 146.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0343