Learn More
a,a,a',a'-tetrametil-5-metil-1,3-bencenodiacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-(5-Methylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile) |
| CAS | 120511-72-0 |
| Fórmula molecular | C15 H18 N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediacetonitrile','α,α,α',α',5-pentamethyl-, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)di(2-methylpropionitrile), 2-[3-(Cyanodimethylmethyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropionitrile, 3,5-Bis(2-cyano-2-methylethyl)toluene, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)toluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2/c1-11-6-12(14(2,3)9-16)8-13(7-11)15(4,5)10-17/h6-8H,1-5H3 |
| SMILES | Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(C)(C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-metilfenil]-2-metilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 226.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.147 |