Learn More
A 922500, MedChemExpress
Descripción
A 922500 (DGAT-1 Inhibitor 4a) is a potent, selective, and orally bioavailable diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 9 and 22 nM against human and mouse DGAT-1, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A 922500 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 959122-11-3 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H24N2O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Sinónimo | DGAT-1 Inhibitor 4a |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.69 mM) |
| Mostrar más |