Learn More
Tocris Bioscience™ A 867744
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001515 10 mg 10 miligramos
30001532 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001515 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4571/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Positive allosteric modulator of α7 nAChR
Positive allosteric modulator of α7 nAChRs (IC50 values are 0.98 and 1.12 μM for human and rat α7 receptor ACh-evoked currents respectively, in X. laevis oocytes). Displays no activity at 5-HT3A, α3β4 or α4β2 nAChRs. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000279-69-5
Fórmula molecular C20H19ClN2O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 867744
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.89
Pureza >97%
Peso molecular 402.893