Learn More
A-867744, MedChemExpress
Código de producto. 16481237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481237 50 mg 50 miligramos
16465756 100 mg 100 miligramos
16444998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12149
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-867744
CAS 1000279-69-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19ClN2O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.21 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C=C1)N2C(C)=C(C=C2C3=CC=C(C=C3)Cl)C(CC)=O)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 402.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.89
Porcentaje de pureza 95.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation