Learn More
Un 844606, TRC
Código de producto. 30179567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179567 10 mg 10 miligramos
30178953 50 mg 50 miligramos
30179215 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA10123010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 861119-08-6
Fórmula molecular C20H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 320.38
Sinónimo A 844606, 2-(7-Methyl-3,7-diazabicyclo[3.3.0]octan-3-yl)xanthen-9-one, 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
Nombre IUPAC 2-(5-metilhexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-9H-xanten-9-uno
SMILES CN1CC2CN(CC2C1)c3ccc4Oc5ccccc5C(=O)c4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N2O2/c1-21-9-13-11-22(12-14(13)10-21)15-6-7-19-17(8-15)20(23)16-4-2-3-5-18(16)24-19/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.15