Learn More
A 839977, MedChemExpress
Código de producto. 16495928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495928 10 mg 10 miligramos
16482077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13954
MedChemExpress A 839977 is a P2X7 selective antagonist; it blocks BzATP-evoked calcium influx at recombinant human, rat and mouse P2X7 receptors (IC50 values are 20 nM, 42 nM and 150 nM respectively) and reduces inflammatory and neuropathic pain in animal models; the antihyperalgesic effects of P2X7 receptor blockade are mediated by blocking the release of IL-1beta.
A 839977 is a P2X7 selective antagonist
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 839977
CAS 870061-27-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14Cl2N6O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.98 mM)
SMILES ClC1=C(Cl)C(N2N=NN=C2NCC3=CC=CC=C3OC4=NC=CC=C4)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 413.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.26
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation