Learn More
A-836339, MedChemExpress
Código de producto. 16481527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481527 50 mg 50 miligramos
16461289 1 mg 1 miligramo
16445328 10 mg 10 miligramos
16408047 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12761
MedChemExpress A-836339 is a cannabinoid CB2 receptor-selective agonist; exhibits high potencies at CB(2) and selectivity over CB(1) receptors.
A-836339 is a cannabinoid CB2 receptor-selective agonist
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-836339
Forma física Solid
CAS 959746-77-1
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26N2O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 12 mg/mL (38.65 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC1=C(C)S/C(N1CCOC)=N\C(C2C(C)(C)C2(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 310.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.45
Porcentaje de pureza 99.61%