Learn More
A 83-01, TRC
Código de producto. 30138123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138123 10 mg 10 miligramos
30136129 50 mg 50 miligramos
17977394 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA10121010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 909910-43-6
Fórmula molecular C25 H19 N5 S
Peso molecular (g/mol) 421.52
Sinónimo A 83-01, 3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Nombre IUPAC 3-(6-metil-2-piridil)-N-fenil-4-(4-quinolil)pirazol-1-carbotioamida
SMILES Cc1cccc(n1)c2nn(cc2c3ccnc4ccccc34)C(=S)Nc5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1361