Learn More
A 83-01, MedChemExpress
Código de producto. 16463968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463968 10 mg 10 miligramos
16410327 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16463968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10432
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
MedChemExpress A 83-01 is a potent inhibitor of TGF-β type I receptor ALK5 kinase, type I nodal receptor ALK4 and type I nodal receptor ALK7, with IC50s of 12 nM, 45 nM and 7.5 nM against the transcription induced by ALK5, ALK4 and ALK7, respectively.
A 83-01 is a potent inhibitor of TGF-β type I receptor ALK5 kinase, type I nodal receptor ALK4 and type I nodal receptor ALK7, with IC50s of 12 nM, 45 nM and 7.5 nM against the transcription induced by ALK5, ALK4 and ALK7, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 83-01
CAS 909910-43-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H19N5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (59.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES S=C(N1N=C(C2=NC(C)=CC=C2)C(C3=CC=NC4=CC=CC=C34)=C1)NC5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 421.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.52
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease