Learn More
A-804598, MedChemExpress
Código de producto. 16482586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482586 25 mg 25 miligramos
16473038 10 mg 10 miligramos
16449606 50 mg 50 miligramos
16445777 5 mg 5 miligramos
16424346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100483
MedChemExpress A-804598 is a CNS penetrant, competitive and selective P2X7 receptor antagonist with IC50s of 9 nM, 10 nM and 11 nM for mouse, rat and human P2X7 receptors, respectively.
A-804598 is a CNS penetrant, competitive and selective P2X7 receptor antagonist with IC50s of 9 nM, 10 nM and 11 nM for mouse, rat and human P2X7 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-804598
Forma física Solid
CAS 1125758-85-1
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (101.47 mM)
SMILES C[C@H](/N=C(NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1)/NC#N)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 315.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.37
Porcentaje de pureza 98.77%