Learn More
A-803467, MedChemExpress
Descripción
A-803467 is a potent and selective tetrodotoxin-resistant Nav1.8 sodium channel blocker (IC50=8 nM). A-803467 has shown significant anti-nociception in neuropathic and inflammatory pain models. A-803467 enhances the chemosensitivity of conventional anticancer agents through interaction with the ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2) transporter.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A-803467 |
| CAS | 944261-79-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H16ClNO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (139.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)O1)NC3=CC(OC)=CC(OC)=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 357.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.79 |
| Mostrar más |