Learn More
A-802715, MedChemExpress
Código de producto. 16483179
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483179 1 mg 1 miligramo
16442398 5 mg 5 miligramos
16440199 10 mg 10 miligramos
16430716 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483179 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00142
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress A802715 is a methylxanthine derivative. A802715 has a TD50 (toxic dose of 50%) of 0.9-1.1 mM.
A802715 is a methylxanthine derivative. A802715 has a TD50 (toxic dose of 50%) of 0.9-1.1 mM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-802715
CAS 107767-58-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26N4O3
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 190 mg/mL (589.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCCC(C)(O)C)N(C)C2=C(N(CCC)C=N2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 322.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.4
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation