Learn More
Tocris Bioscience™ A 779
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18701809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18701809 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18701809 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5937/5
Selective Mas receptor (Ang-(1-7) receptor) antagonist
A 779 is a selective Mas receptor (Ang-(1-7) receptor) antagonist. Exhibits no significant affinity for AT1 or AT2 receptors at a concentration of 1 μM. Inhibits antidiuretic effect of Ang-(1-7) in water-loaded rats. Also attenuates Monocrotaline-induced pulmonary fibrosis in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 0.95
CAS 159432-28-7
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Descripción Other Angiotensin Receptors
Peso molecular Observed M.W.: 872.98
Cantidad 5 mg
Forma estructural C39H60N12O11