Learn More
A-770041, MedChemExpress
Código de producto. 16454358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454358 10 mg 10 miligramos
16417077 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11011
MedChemExpress A-770041 is selective and orally active Src-family Lck inhibitor; A-770041 is a 147 nM inhibitor of Lck (1 mM ATP) and is 300-fold selective against Fyn, the other Src family kinase involved in T-cell signaling.
A-770041 is selective and orally active Src-family Lck inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-770041
CAS 869748-10-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H39N9O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.84 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@@H]3CC[C@@H](N4CCN(C(C)=O)CC4)CC3)N=C2C5=CC=C(NC(C6=CC7=C(C=CC=C7)N6C)=O)C(OC)=C5)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 621.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.73
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation