Learn More
A 77-1726, TRC
Código de producto. 30004312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004312 500 mg 500 miligramos
30012268 50 mg 50 miligramos
30011309 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA771726500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163451-81-8
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 270.21
Sinónimo (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide, Leflunomide Imp. B (EP), (2Z)-2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-Butenamide, 2-Butenamide, 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, (Z)-, A 1726, A 77-1726, A 771726, Aubagio, Flucyamide, HMR 1726, SU 20, Teriflunomide
Nombre IUPAC (Z)-2-ciano-3-hidroxi-N-[4-(trifluorometilfenil]but-2-enamida
SMILES C\C(=C(/C#N)\C(=O)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F)\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide (Teriflunomide)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0616
Porcentaje de pureza >95%