Learn More
A 77-01, MedChemExpress
Código de producto. 16460678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460678 5 mg 5 miligramos
16428238 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY78349
MedChemExpress A 77-01 is a potent inhibitor of transforming growth factor (TGF)-β type I receptor superfamily activin-like kinase ALK5 with an IC50 of 25 nM.
A 77-01 is a potent inhibitor of transforming growth factor (TGF)-β type I receptor superfamily activin-like kinase ALK5 with an IC50 of 25 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A 77-01
CAS 607737-87-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14N4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (87.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC(C2=NNC=C2C3=CC=NC4=CC=CC=C34)=N1
Peso molecular (g/mol) 286.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.33
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease