Learn More
A 769662, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A 769662 |
| CAS | 844499-71-4 |
| Fórmula molecular | C20H12N2O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-(2'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 6,7-Dihydro-4-hydroxy-3-(2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)-6-oxo-thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H12N2O3S/c21-9-14-18(24)17-15(10-26-20(17)22-19(14)25)12-7-5-11(6-8-12)13-3-1-2-4-16(13)23/h1-8,10,23H,(H2,22,24,25) |
| SMILES | [Na+].CCC(=O)O[C@H](C(C)C)OP(CCCCc1ccccc1)(=O)CC(=O)N2C([C@@H](=O)[O-])C[C@@H](C3CCCCC3)C2 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-[4-(2-hidroxifenil)fenil]-6-oxo-7H-tieno[2,3-b]piridina-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 360.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.0569 |