Learn More
A-769662, MedChemExpress
Código de producto. 16498068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16498068 10 mg 10 miligramos
16483987 50 mg 50 miligramos
16450538 5 mg 5 miligramos
16427846 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16498068
Marca: Medchem Express HY50662
MedChemExpress A-769662 is a potent, reversible AMPK activator with EC50 of 0.8 μM.
A-769662 is a potent, reversible AMPK activator with EC50 of 0.8 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material A-769662
CAS 844499-71-4
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H12N2O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (138.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES N#CC1C(C2=C(NC1=O)SC=C2C3=CC=C(C4=CC=CC=C4O)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 360.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.39
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease